Learn More
NEU2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24523-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16882995
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The NEU2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human NEU2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NEU2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NEU2
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
4759
IgG
Western Blot, ELISA
267 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse