Beschreibung
NEU2 Polyclonal specifically detects NEU2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NEU2 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.9 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:50000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Zusammensetzung | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9Y3R4 |
| Gen-Alias | Cytosolic sialidase, EC 3.2.1.18, N-acetyl-alpha-neuraminidase 2, neuraminidase 2, SIAL2MGC129579, sialidase 2 (cytosolic sialidase), sialidase-2 |
| Gensymbole | NEU2 |
| Mehr anzeigen |