Learn More
Novus Biologicals™ Nephronophthisis 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Signal Transduction |
| Ziel | Nephronophthisis |
| Synonym | FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1 |
| Gensymbol | NPHP1 |