Learn More
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™
143.10 CHF - 511.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
MDL-Nummer MFCD00011134
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15491047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.14
25g
143.10 CHF
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15401057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.22
100g
511.62 CHF
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1313-97-9
MFCD00011134
Spezifikation
Neodymium(III) oxide
(REO)
14,6450
336.48
Reacton™
1313-97-9
MFCD00011134
Insoluble in water. Soluble in acids.
99.997%
7.24 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures