Learn More
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO)
Artikelnummer. 15491047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491047 25 g 25 Gramm
15401057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013837.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) oxide
Schmelzpunkt 2272°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Dichte 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 336.48
Reinheit (%) 99.997%
Güte Reacton