Learn More
Novus Biologicals™ Nectin-1/PVRL1 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18234723 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18234723
Marke: Novus Biologicals™ NBL115005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Nectin-1/PVRL1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC211214 and based on accession number NM_2855. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C) (PVRL1), transcript variant 1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Neuroscience
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke