Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 4717 |
| Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 20 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | complex I KFYI subunit, KFYI, MGC117464, MGC126847, MGC138266, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 1, 6kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C1, mitochondrial, subcomplex unknown, 1 (6kD, KFYI) |
| Gensymbol | NDUFC1 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Protein | NDUFC1 |