Learn More
Abnova™ NDUFB4 (Human) Recombinant Protein
Human NDUFB4 full-length ORF ( AAH00855.1, 1 a.a. - 129 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00004710-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16118221
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSFPKYKPSSLRTLPETLDPAEYNISPETRRAQAERLAIRAQLKREYLLQYNDPNRRGLIENPALLRWAYARTINVYPNFRPTPKNSLMGALCGFGPLIFIYYIIKTERDRKEKLIQEGKLDRTFHLSY
Spezifikation
Spezifikation
AAH00855.1
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NDUFB4
GST
4710
Wheat germ expression system
10 μg
B15, CI-B15, MGC5105
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer