missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NDUFB4 (Human) Recombinant Protein
Human NDUFB4 full-length ORF ( AAH00855.1, 1 a.a. - 129 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH00855.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4710 |
Name | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16118221
|
Abnova™
H00004710-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16128221
|
Abnova™
H00004710-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MSFPKYKPSSLRTLPETLDPAEYNISPETRRAQAERLAIRAQLKREYLLQYNDPNRRGLIENPALLRWAYARTINVYPNFRPTPKNSLMGALCGFGPLIFIYYIIKTERDRKEKLIQEGKLDRTFHLSY
Spezifikation
AAH00855.1 | |
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
B15, CI-B15, MGC5105 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4710 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NDUFB4 | |
GST |