Learn More
NDUFA2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18605412 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
18605412 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605412 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298531APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFA2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen NDUFA2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B8, CD14, CIB8, CI-B8, complex I B8 subunit, Complex I-B8, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2 (8kD, B8), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2, NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit CI-B8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4695
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.