Learn More
Novus Biologicals™ NCOA4 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-ID (Entrez) | 8031 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | Androgen receptor coactivator 70 kDa protein, Androgen receptor-associated protein of 70 kDa, ARA70RFGret fused, DKFZp762E1112, ELE1NCoA-4, nuclear receptor coactivator 4,70 kDa AR-activator, PTC3RET-activating gene ELE1, Ret-activating protein ELE1,70 kDa androgen receptor coactivator |
| Gensymbol | NCOA4 |
| Protein | NCOA4 |