Learn More
Novus Biologicals™ NCKAP5 Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human NCKAP5. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PELQCETENELIKDTKSADNPDGGLQSKNNRRTPQDIYNQLKIEPRNRHSPVACSTKDTFMTELLNRVDKKAAPQTESGSSNASCRNVLKGSSQ The NCKAP5 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NCKAP5 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 344148 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | NCKAP5 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | ERIH, ERIH1, ERIH2, FLJ34870, NAP5, NAP-5, Nck associated protein 5, NCK-associated protein 5, peripheral clock protein 2 |
| Gensymbol | NCKAP5 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.