missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCALD Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18139041 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18139041 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18139041 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP215037

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NCALD Polyclonal specifically detects NCALD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NCALD
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Zusammensetzung 0.1M Tris-Glycine (pH7), 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer P61601
Gen-Alias MGC33870, MGC74858, neurocalcin delta, neurocalcin-delta
Gensymbole NCALD
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NCALD. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 22 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83988
Testspezifität Human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%).
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.