Learn More
Abeba™ Nature 4096 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 4096/37
Additional Details : Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velours
- Blau
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Metallfrei
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
37 | |
Gummi |
Blau | |
Velours | |
Rutschfest | |
4096 |