Learn More
Abeba™ Nature 4096 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
84.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Blau
Fußbettmaterial Kork
Material Velours
Sohleneigenschaften Rutschfest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15621488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/34
34
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15631488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/35
35
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15641488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/36
36
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15651488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/37
37
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15661488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/38
38
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15671488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/39
39
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15681488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/40
40
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15691488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/41
41
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15601498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/42
42
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15611498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/43
43
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15621498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/44
44
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15631498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/45
45
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15641498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/46
46
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15651498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/47
47
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15661498
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
4096/48
48
84.80 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Blau
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
  • Schnallenverschluss
  • Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
Rutschfest
4096
Blau
Velours
Gummi