Learn More
Masterflex™ Schlauchtüllen aus naturfarbenem Polypropylen
Diese kostengünstigen geraden und T-Anschlusstücke eignen sich zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge. Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt.
Marke: Masterflex™ 40610-34
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Ideal für Niederdruckanwendungen, typischerweise bis zu 30 psi (2 bar)
- Bietet chemische Beständigkeit für eine lange Lebensdauer
- Erhältlich in gerader und T-Form
Spezifikation
Schlauchtülle | |
3/4 in. Schlauch-Innendurchm. | |
Chemische Resistenz | |
Ethylenoxid, Gamma | |
Naturfarben |
Polypropylen | |
5er-Packung | |
9/16 in.-Öffnung, 3-11/32 x 2-3/16 in. | |
T-Form |