Learn More
Masterflex™ Schlauchtüllen aus naturfarbenem Polypropylen
Diese kostengünstigen geraden und T-Anschlusstücke eignen sich zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge. Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt.
23.00 CHF - 30.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Material | Polypropylen |
Resistenzeigenschaften | Chemische Resistenz |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Form | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15335696
|
Masterflex™
40610-05 |
Gerade | 3/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
23.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15355696
|
Masterflex™
40610-34 |
T-Form | 3/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
24.35 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15327921
|
Masterflex™
40610-31 |
T-Form | 3/8 in. Schlauch-Innendurchm. |
30.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Ideal für Niederdruckanwendungen, typischerweise bis zu 30 psi (2 bar)
- Bietet chemische Beständigkeit für eine lange Lebensdauer
- Erhältlich in gerader und T-Form
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Chemische Resistenz | |
Naturfarben |
Polypropylen | |
Ethylenoxid, Gamma |