Learn More
Masterflex™ Schlauchtüllen aus naturfarbenem Polypropylen
Diese kostengünstigen geraden und T-Anschlusstücke eignen sich zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge. Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt.
Marke: Masterflex™ 40610-31
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Ideal für Niederdruckanwendungen, typischerweise bis zu 30 psi (2 bar)
- Bietet chemische Beständigkeit für eine lange Lebensdauer
- Erhältlich in gerader und T-Form
Spezifikation
Schlauchtülle | |
3/8 in. Schlauch-Innendurchm. | |
Chemische Resistenz | |
Ethylenoxid, Gamma | |
Naturfarben |
Polypropylen | |
10er-Packung | |
1/4 Zoll Öffnung; 2-5/16 x 1-15/32 Zoll | |
T-Form |