Learn More
Ark Plas Products™ Standardrückschlagventil aus Kynar, naturfarben
Diese Rückschlagventile eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Liebherr™ Naturfarbene Standardrückschlagventile aus Kynar eignen sich dank ihrer freiliegenden Konstruktion für den Einsatz in beliebiger Position mit unmittelbarer Reaktion auf Veränderungen in Druck oder Durchfluss.
Marke: Ark Plas Products™ HAX24-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ausschließlich in reinen Materialien geformt
- Geringer Öffnungsdruck
- Scheibenähnliche Ventile mit ähnlichem Körper, die als Spitze-, Gewinde- oder Luer-Modelle erhältlich sind
Spezifikation
Standard-Rückschlagventil | |
Kynar | |
10/Packung | |
80 °C |
1/4 x 1/4 in | |
0 °C | |
Naturfarben |