Learn More
Ark Plas Products™ Standardrückschlagventil aus Kynar, naturfarben
Diese Rückschlagventile eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Liebherr™ Naturfarbene Standardrückschlagventile aus Kynar eignen sich dank ihrer freiliegenden Konstruktion für den Einsatz in beliebiger Position mit unmittelbarer Reaktion auf Veränderungen in Druck oder Durchfluss.
303.00 CHF - 397.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Standard-Rückschlagventil |
---|---|
Material | Kynar |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11831170
|
Ark Plas Products™
HAX14-DF0 |
3/16 x 3/16 in |
303.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11841170
|
Ark Plas Products™
HAX24-DF0 |
1/4 x 1/4 in |
304.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11821170
|
Ark Plas Products™
HAX18-DF0 |
1/8 x 1/8 in |
397.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ausschließlich in reinen Materialien geformt
- Geringer Öffnungsdruck
- Scheibenähnliche Ventile mit ähnlichem Körper, die als Spitze-, Gewinde- oder Luer-Modelle erhältlich sind
Spezifikation
Standard-Rückschlagventil | |
0 °C | |
Naturfarben |
Kynar | |
10/Packung | |
80 °C |