Learn More
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 750-µl-Mikrozentrifugenfilter
Filterung von Volumina ab 50 µl mit geringem Totvolumen mit den 750 µl-Mikrozentrifugenfiltern aus Polypropylen.
Marke: Thermo Scientific™ F2517-7
176.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21930" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Filtern Sie Volumina ab 50 µl mit geringem Totvolumen mit diesen nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 750-µl-Mikrozentrifugenfiltern. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit zugehörigem konischen 2-ml-Aufnahmeröhrchen mit Kappe und können mit jeder Labortisch-Mikrozentrifuge verwendet werden.
- 10.000 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
- Nicht steril
- Großpackung
Spezifikation
Membran aus regenerierter Cellulose; 0,2 µm Porengröße | |
Regenerierte Cellulose | |
Unsteril | |
Target2 | |
750 μl |
Zentrifugen | |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
Mikrozentrifugal-Filter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.