Learn More
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 750-μl-Mikrozentrifugenfilter
Filterung von Volumina ab 50 μl mit geringem Totvolumen mit den 750 μl-Mikrozentrifugenfiltern aus Polypropylen.
196.98 CHF - 213.06 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktlinie | Target2 |
Typ | Mikrozentrifugal-Filter |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10639375
|
Thermo Scientific™
F2517-1 |
Celluloseacetat | 0,22 μm |
204.86 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10459624
|
Thermo Scientific™
F2517-10 |
PTFE | 0,45 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10743976
|
Thermo Scientific™
F2517-2 |
Celluloseacetat | 0,45 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10457234
|
Thermo Scientific™
F2517-3 |
Nylon | 0,2 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10129254
|
Thermo Scientific™
F2517-4 |
Nylon | 0,45 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10519555
|
Thermo Scientific™
F2517-5 |
PVDF | 0,2 μm |
213.06 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10169424
|
Thermo Scientific™
F2517-6 |
PVDF | 0,45 μm |
213.06 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11978846
|
Thermo Scientific™
F2517-7 |
Regenerierte Cellulose | 0,2 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10179514
|
Thermo Scientific™
F2517-8 |
Regenerierte Cellulose | 0,45 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10137404
|
Thermo Scientific™
F2517-9 |
PTFE | 0,2 μm |
196.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Filtern Sie Volumina ab 50 μl mit geringem Totvolumen mit diesen nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 750-μl-Mikrozentrifugenfiltern. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit zugehörigem konischen 2-ml-Aufnahmeröhrchen mit Kappe und können mit jeder Labortisch-Mikrozentrifuge verwendet werden.
- 10.000 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
- Nicht steril
- Großpackung
Spezifikation
Zentrifugen | |
Polypropylen | |
Mikrozentrifugal-Filter |
Unsteril | |
Target2 | |
750 μl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.