Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 10789581 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10789581
Marke: BRAND™ 92773
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enghals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN ISO 1773
  • Mit Rollrand und Messskala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Enghals
Graduated Ja
Mouth Style Perlen