Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss: Großpackung
Diese quadratischen, durchsichtigen Flaschen mit sichtbarem Flüssigkeitsspiegel und eingegossenen Graduierungen sind platzsparend und gewährleisten einfaches Abmessen.
Marke: Thermo Scientific™ 312018-0250
477.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss sind platzsparend, bruchsicher und resistent gegen Chemikalien. An diesen quadratischen, durchscheinenden Flaschen lässt sich der Füllstand dank der permanenten Graduierungen einfach ablesen, was die Dosierung erleichtert. Die quadratischen Flaschen mit Polypropylen-Verschluss sind platzsparend und verfügen über tropfsichere Halsöffnungen, die das Ausgießen erleichtern.
- Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
- Nicht autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert.
Spezifikation
| 8 oz., 250 ml | |
| 8 oz. | |
| Quadratische Flasche mit Graduierung | |
| Permanente Graduierungen | |
| 250 | |
| Unsteril | |
| Permanente Graduierungen | |
| Ja | |
| Eng | |
| 146 mm | |
| 5,74 Zoll | |
| 38 bis 430 mm | |
| Schraubkappe | |
| Nicht autoklavierbar |
| 250 ml | |
| Durchscheinend | |
| 28 mm | |
| HDPE | |
| 250 | |
| Naturfarben | |
| Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
| Ja | |
| Quadratisch | |
| Quadratische Flasche mit Graduierung | |
| Polypropylen | |
| 61,2 mm | |
| Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
| Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
|---|---|---|---|
| 1439067 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2025 | 312018-0250 |
| 1438369 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2025 | 312018-0250 |
| 1431533 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2025 | 312018-0250 |
| 1424826 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 312018-0250 |
| 1284064 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312018-0250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.