Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Nalgene™ quadratische Flaschen mit Graduierung; naturfarbenes PPCO mit PP-Verschluss, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10028872
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60mL
125 ml
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
24 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10028872
Marke: Thermo Scientific™ 3120161000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Die quadratischen Flaschen zeichnen sich durch ein platzsparendes Design und eine permanente Graduierung aus.
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Tropfsicherer Hals für bequemes Abfüllen
  • Autoklavierbar
  • Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich 0° C bis 135° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.10 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 50
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Permanente Graduierungen
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 220 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Breite (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,66 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm²
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.