Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Beschreibung
Mithilfe der großen Oberfläche dieses Thermo Scientific™ Nalgene™ Fernbachkolbens aus Polycarbonat verbessern Sie die Belüftung für ein stärkeres Wachstum von Kulturen in flüssigen Medien. Hergestellt aus haltbarem und transparentem Polycarbonat.
- Bruchsicheres, transparentes Polycarbonat
- Fernbach-Design sorgt für bessere Belüftung
- Für eine auslaufsichere Abdichtung† sollten Gummistopfen Nr. 12 verwendet werden
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fassungsvermögen: 2,8 l; T x H: 8 x 9 in. |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 20,3 cm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 56.6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2800 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Höhe (metrisch) | 22,9 cm |
| Anzahl pro Karton | Case of 4 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Mehr anzeigen |
† Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.