Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysen-Filtertrichter
Die preisgünstigen, sterilen Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten.
Marke: Thermo Scientific™ 145-0045
211.55 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.98900kg
Beschreibung
Die preisgünstigen, sterilen Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysen-Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten. Der Trichter lässt sich durch einfaches Drücken und Drehen schnell abnehmen, um die CN-Membran auszuwechseln.
Eigenschaften:- Robuste Manschetten aus hochschlagfestem Polystyrol sorgen für zuverlässige Leistung
- Vormontiert, steril, einzeln verpackt für Produktintegrität
- Trichteradapter passen in Stopfen Nr. 8 zur Verwendung mit Bohrungen von 0,5 Zoll in Absaugvorrichtungen oder Filterflaschen
- Cellulosenitrat-Membran mit 47 mm Durchmesser ist für Wasserqualitätsprüfungen zertifiziert
- 250 ml-Größen sind nützlich beim Testen von Getränken, die schäumen können
- Kat. 147-0045 besitzt eine graue Membran, die sich bei Benetzung schwarz färbt, sodass wachsende Kolonien leichter zu erkennen und zu zählen sind
Lieferumfang: Sechs Trichteradapter pro Karton
Spezifikation
100 mL | |
Weiß mit schwarzem Gitteraufdruck | |
Filterverteiler und Filterkolben | |
50 Pk. | |
Cellulosenitrat |
Entspricht den Anforderungen der US APHA-Standardmethoden und US EPA-Anforderungen für Wasserqualitätsprüfungen, sowie der ISO 7704 Zertifizierung. | |
47 mm | |
0,45 μm | |
Filtertrichter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.