Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysen-Filtertrichter
Beschreibung
Führen Sie mit diesen kostengünstigen sterilen Einweg-Filtertrichter mikrobiologische QK-Tests und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohmaterial und Fertigprodukten durch. Der Trichter lässt sich durch einfaches Drücken und Drehen schnell abnehmen, um die CN-Membran auszuwechseln.
- Robuste Manschetten aus hochschlagfestem Polystyrol sorgen für zuverlässige Leistung
- Vormontiert, steril, einzeln verpackt für Produktintegrität
- Trichteradapter passen in Stopfen Nr. 8 zur Verwendung mit Bohrungen von 0,5 Zoll in Absaugvorrichtungen oder Filterflaschen
- Cellulosenitrat-Membran mit 47 mm Durchmesser ist für Wasserqualitätsprüfungen zertifiziert
- 250 ml-Größen sind nützlich beim Testen von Getränken, die schäumen können
- Kat. 147-0045 besitzt eine graue Membran, die sich bei Benetzung schwarz färbt, sodass wachsende Kolonien leichter zu erkennen und zu zählen sind
Lieferumfang: Sechs Trichteradapter pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Die Membran entspricht den APHA-Standardmethoden, 16. Ausgabe, Abschnitt 909A, B, C. Erfüllt die EPA-Anforderungen für die Arbeit mit Wasserqualität. |
| Farbe | Weiß mit grauem Gitter |
| Beschreibung | Durchmesser:47 mm; Pore:0,4 μ5 m; Weiß mit grauem Raster |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 47 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterverteiler und Filterkolben |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Menge | 12/Pk, 72/Cs. |
| Produkttyp | Filtertrichter |
| Material (Membran) | Cellulosenitrat |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.