Learn More
NAIF1 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621197 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18621197 50 μg 50 Mikroliter
18686606 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18621197 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30619750ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAIF1 Polyclonal specifically detects NAIF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen NAIF1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias bA379C10.2, C9orf90RP11-379C10.2, chromosome 9 open reading frame 90, DKFZp762G199, nuclear apoptosis inducing factor 1, nuclear apoptosis-inducing factor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAIF1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 203245
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus