Learn More
NAG Antibody [Alexa Fluor™ 405], R&D Systems™
Artikelnummer. 30762580 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30762580 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30762580 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346939AF405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NAG
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen neuroblastoma amplified sequence. (Uniprot# A2RRP1)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51594
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus