Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to NAD Synthetase. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55191 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | EC 6.3.5.1, FLJ10631, FLJ36703, FLJ40627, glutamine-dependent NAD synthetase, glutamine-dependent NAD(+) synthetase, NAD synthetase 1, NAD(+) synthase, NAD(+) synthase [glutamine-hydrolyzing], NAD(+) synthetase |
| Gensymbol | NADSYN1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke