missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAC1 Antibody (6H2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18217064 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18217064 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18217064 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP151681

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NAC1 Monoclonal specifically detects NAC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NAC1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6H2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Gen-Zugriffsnummer Q96RE7
Gen-Alias BEND8, BTB (POZ) domain containing 14B, BTB/POZ domain-containing protein 14B, BTBD14B, NAC1BEN domain containing 8, NAC-1FLJ37383, nucleus accumbens associated 1, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 1, transcriptional repressor NAC1
Gensymbole NACC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human NACC1 expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 58 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Embryonic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 112939
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.