missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-methyladenosine (m6A) Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30226552 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30226552 100 μL 100 Mikroliter
30229460 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30226552 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP333361100ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot,RNA immunoprecipitation,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen N6-methyladenosine (m6A)
Anwendungen ELISA, Dot Blot, RNA Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Dot Blot 1:500 - 1:2000, RNA immunoprecipitation 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine (m6A).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.