missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010169
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010169 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006900 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3670052.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77928-71-3
Summenformel C14H32Cl2N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 359.34
Synonym N,N'-[1,4-butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis-acetamide Dihydrochloride, BAS, N,N'-[Tetramethylenebis(iminotrimethylene)]bis-acetamide Dihydrochloride, N1,N12-Bis(acetyl)spermine Dihydrochloride
SMILES Fc1cc2c(cc1)nc(o2)C3CCN(CC3)CCC4C(=O)N5C(CCCC5)=NC=4C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H30N4O2.2ClH/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20;;/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20);2*1H
Formelmasse 358.1902
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.