CAS RN 77928-71-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride, TRC
CAS: 77928-71-3 Summenformel: C14H32Cl2N4O2 Molekulargewicht (g/mol): 359.34 Synonym: N,N'-[1,4-butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis-acetamide Dihydrochloride,BAS,N,N'-[Tetramethylenebis(iminotrimethylene)]bis-acetamide Dihydrochloride,N1,N12-Bis(acetyl)spermine Dihydrochloride SMILES: Fc1cc2c(cc1)nc(o2)C3CCN(CC3)CCC4C(=O)N5C(CCCC5)=NC=4C