Learn More
N-Descarboxymethyl-N-Carboxyethyl-Lakosamid (Verunreinigung), TRC
Artikelnummer. 30363456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363456 10 mg 10 Milligramm
30357449 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363456 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28939010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1318777-56-8
Summenformel C14 H20 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
Synonym N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity), Propanamide, 3-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)-, (2R)- (ACI), (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), (R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-propionamidopropanamide, (R)-N-benzyl-2-((1-hydroxypropylidene)amino)-3-methoxypropanimidic acid, N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity)
IUPAC-Name (2R)-N-Benzyl-3-Methoxy-2-(Propanoylamino)Propanamid
SMILES CCC(=O)N[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O3/c1-3-13(17)16-12(10-19-2)14(18)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m1/s1
Formelmasse 264.147