CAS RN 1318777-56-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Descarboxymethyl-N-Carboxyethyl-Lakosamid (Verunreinigung), TRC
CAS: 1318777-56-8 Summenformel: C14 H20 N2 O3 Molekulargewicht (g/mol): 264.32 Synonym: N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity),Propanamide, 3-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)-, (2R)- (ACI),(2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI),(R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-propionamidopropanamide,(R)-N-benzyl-2-((1-hydroxypropylidene)amino)-3-methoxypropanimidic acid,N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity) IUPAC-Name: (2R)-N-Benzyl-3-Methoxy-2-(Propanoylamino)Propanamid SMILES: CCC(=O)N[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1