missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Descarboxymethyl-N-Carboxyethyl-Lakosamid (Verunreinigung), TRC

Artikelnummer. 30357449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357449 50 mg 50 Milligramm
30363456 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30357449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28939050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1318777-56-8
Summenformel C14 H20 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
Synonym N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity), Propanamide, 3-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)-, (2R)- (ACI), (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), (R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-propionamidopropanamide, (R)-N-benzyl-2-((1-hydroxypropylidene)amino)-3-methoxypropanimidic acid, N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity)
IUPAC-Name (2R)-N-Benzyl-3-Methoxy-2-(Propanoylamino)Propanamid
SMILES CCC(=O)N[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O3/c1-3-13(17)16-12(10-19-2)14(18)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m1/s1
Formelmasse 264.147
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.