Learn More
Myosin heavy chain 14 Antibody [Alexa Fluor™ 532], R&D Systems™
Artikelnummer. 30761246 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30761246 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30761246 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346983AF532
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Myosin heavy chain 14 Polyclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Myosin heavy chain 14
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DFNA4, DFNA4A, FP17425, MHC16, MYH14, MYH17, myosin, heavy chain 14, non-muscle, NMHC II-C, NMHC-II-C, PNMHH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen myosin, heavy chain 14. (Uniprot# Q7Z406)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79784
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus