Learn More
Novus Biologicals™ MYO5C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18420190 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Artikelnummer. 18420190
Marke: Novus Biologicals™ H00055930T01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
Ziel MYO5C
Synonym MGC74969, myosin 5C, myosin VC, myosin-Vc
Gensymbol MYO5C