Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction |
| Ziel | MYO5C |
| Synonym | MGC74969, myosin 5C, myosin VC, myosin-Vc |
| Gensymbol | MYO5C |