Learn More
MYH6 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
Antigen MYH6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunofluorescence
Konjugat CoraLite Plus 488
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18020726
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-22281-100UL
100 μL
423.57 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18019375
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-22281-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The MYH6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human MYH6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MYH6 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
MYH6
Immunofluorescence
Liquid
Human, Mouse, Rat
alpha MHC, ASD3, MYH6, MYHC, MyHC alpha, MYHCA, Myosin 6, Myosin heavy chain 6
Primary
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
4624
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.