missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MyD88 Inhibitor Peptide Set

Artikelnummer. p-5538749 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18766713

Marke: Novus Biologicals™ NBP229328

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Applications: Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Binding Inhibition, Block/Neutralize

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 2 mg

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt