Beschreibung
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Layilin |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MM0448-4F33 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | FLJ30977, FLJ31092, layilin |
| Gensymbole | LAYN |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |