Learn More
Merck MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten
Für den Einsatz in automatischen Anwendungen mit hohem Durchsatz, einschließlich biologischer Assays und der Probenvorbereitung. EMD Millipore MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten sind unsterile Platten für den Einmalgebrauch aus verschiedenen Netzmaterialien und mit unterschiedlichen Porengrößen für verschiedene Anwendungen.
Marke: Merck MZFBN0W50
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Für die Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation und die DNA-Aufreinigung.- Die starren Seitenwände ermöglichen volle Kompatibilität mit automatischen/Robotersystemen
- Das einzigartige Plattendesign und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern den Crosstalk zwischen den Wells
- Undurchsichtige Kunststoffdeckel verhindern Lichttransmissionen zwischen den Wells bei der direkten Szintillationszählung
- Mit Barcode erhältlich
- Gemäß ANSI™/SBS-Normen
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Lichtundurchlässig, Weißer Boden | |
384 | |
0.09 cm2 | |
50 | |
1,28 cm | |
1.44 cm |
Glasfaser, Polyesternetz | |
1 μm | |
Barex™ | |
Nicht steril | |
Rezeptor, Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation, DNA-Aufreinigung | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8.55 cm |