Learn More
Merck MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten
Für den Einsatz in automatischen Anwendungen mit hohem Durchsatz, einschließlich biologischer Assays und der Probenvorbereitung. EMD Millipore MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten sind unsterile Platten für den Einmalgebrauch aus verschiedenen Netzmaterialien und mit unterschiedlichen Porengrößen für verschiedene Anwendungen.
1230.00 CHF - 5560.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Membran | Glasfaser, Polyesternetz |
Array | 16 x 24 |
Farbe | Lichtundurchlässig, Weißer Boden |
Material | Barex™ |
Produktcode | Marke | Membran | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Membran | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10500275
|
Merck
MZFCN0W10 |
Glasfaser, Polyesternetz | 1,2 μm | 10 |
1230.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11542144
|
Merck
MZFBN0W50 |
Glasfaser, Polyesternetz | 1 μm | 50 |
5560.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10602605
|
Merck
MZFBN0W10 |
Glasfaser, Polyesternetz | 1 μm | 10 |
1230.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11784694
|
Merck
MZFCN0W50 |
Glasfaser, Polyesternetz | 1,2 μm | 50 |
5560.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Für die Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation und die DNA-Aufreinigung.- Die starren Seitenwände ermöglichen volle Kompatibilität mit automatischen/Robotersystemen
- Das einzigartige Plattendesign und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern den Crosstalk zwischen den Wells
- Undurchsichtige Kunststoffdeckel verhindern Lichttransmissionen zwischen den Wells bei der direkten Szintillationszählung
- Mit Barcode erhältlich
- Gemäß ANSI™/SBS-Normen
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Barex™ | |
Nicht steril | |
1.28 cm | |
1.44 cm |
Glasfaser, Polyesternetz | |
Lichtundurchlässig, Weißer Boden | |
384 | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8.55 cm |