Learn More
Merck MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten
Für den Einsatz in automatischen Anwendungen mit hohem Durchsatz, einschließlich biologischer Assays und der Probenvorbereitung. EMD Millipore MultiScreenHTS 384-Well Filterplatten sind unsterile Platten für den Einmalgebrauch aus verschiedenen Netzmaterialien und mit unterschiedlichen Porengrößen für verschiedene Anwendungen.
Marke:  Merck MZFCN0W10
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10500275
  • 1230.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation und die DNA-Aufreinigung.
  • Die starren Seitenwände ermöglichen volle Kompatibilität mit automatischen/Robotersystemen
  • Das einzigartige Plattendesign und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern den Crosstalk zwischen den Wells
  • Undurchsichtige Kunststoffdeckel verhindern Lichttransmissionen zwischen den Wells bei der direkten Szintillationszählung
  • Mit Barcode erhältlich
  • Gemäß ANSI™/SBS-Normen
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Lichtundurchlässig, Weißer Boden
Barex™
Nicht steril
Rezeptor, Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Präzipitation
1,28 x 8,55 x 1,44 cm
8.55 cm
Glasfaser, Polyesternetz
1,2 μm
MultiScreenHTS-FC Platte
384
0.09 cm2
10
1.28 cm
1,44 cm