Learn More
Velp™ MultiAluBlock™ Block mit vier Positionen (28 x 30 mm)
Artikelnummer. 15835201 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AREX-6 Heizplattenrührer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15835201 AREX-6 Heizplattenrührer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15835201 Lieferant Velp™ Lieferanten-Nr. A00000325
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
  • Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
  • Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
  • Gegeneinander austauschbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) AREX-6 Heizplattenrührer
Höhe (metrisch) 30 mm
Aufnahmevermögen 4 Positionen
Typ Block
Gewährleistung 24 Months
Breite (metrisch) 30 mm
Material Aluminum