missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Multi-Species dsRNA ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18047154 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
500 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18047154 200 Tests 200 Tests
18007204 500 Tests 500 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18047154 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP311368200Tests

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 1 - 300 ng/ml (0.1 - 30 ng/well)
Assay-Empfindlichkeit: 3 ng/ml
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Spezifität The dsRNA Detection Kit allows sensitive and selective detection of dsRNA molecules (larger than 30-40 bp), independent of their nucleotide composition and sequence.
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 200 Tests
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Synonym Double-stranded RNA
Ziel Multi-Species
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.