Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Blankoetiketten aus Tyvek
Bietet zusätzliche Festigkeit, Adhäsion und dauerhafte Kennzeichnung für Ihre Laboranforderungen. Shamrock™ Multi-Purpose Blank Tyvek Etiketten färben nicht aus, bröckeln oder reißen nicht, haften an fast jeder Oberfläche und sind in einer Reihe von Größen erhältlich.
Marke: Shamrock™ STV-4
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reißfestes Material, langlebiger Klebstoff
- Verfärbt im Laufe der Zeit nicht
- Dauerhafte Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
- Etiketten, vorgeschnitten, auf Rolle
Spezifikation
Permanent | |
Tyvek | |
Für einzigartige und anspruchsvolle Anwendungen | |
38 x 76 mm |
Weiß | |
Leeres Tyvek Mehrzwecketikett | |
38 x 76 mm |